Merck
ENAH5802E77A
Enamine
2-{bicyclo[3.1.0]hexan-1-yl}acetic acid
Seleccione un Tamaño
50 MG
341,90 €
100 MG
507,00 €
250 MG
726,70 €
500 MG
1145,30 €
1 G
1467,70 €
2.5 G
2876,90 €
5 G
4256,20 €
10 G
6311,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7435231-50MG
341,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
341,90 €
100 MG
507,00 €
250 MG
726,70 €
500 MG
1145,30 €
1 G
1467,70 €
2.5 G
2876,90 €
5 G
4256,20 €
10 G
6311,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
140.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7435231-50MG
341,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
bicyclo[3.1.0]hex-1-ylacetic acid
Inchi Code
1S/C8H12O2/c9-7(10)5-8-3-1-2-6(8)4-8/h6H,1-5H2,(H,9,10)
Clave InChI
FYHBFSYKSVEITO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435231
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435231
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)