ENAH5802E641
Enamine
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-octahydro-1H-indole-4-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7433018-50MG
357,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7433018-50MG
357,00 €
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)octahydro-1H-indole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-8-7-9-10(12(16)17)5-4-6-11(9)15/h9-11H,4-8H2,1-3H3,(H,16,17)
Clave InChI
CWJPJSSNLZZODJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433018
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)