Merck
ENAH5802E58C
Enamine
tert-butyl 3-methyl-4-(methylamino)piperidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1131,00 €
2.5 G
2216,50 €
5 G
3279,90 €
10 G
4864,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-3555416-100MG
391,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1131,00 €
2.5 G
2216,50 €
5 G
3279,90 €
10 G
4864,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.33
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-3555416-100MG
391,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 3-methyl-4-(methylamino)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-9-8-14(7-6-10(9)13-5)11(15)16-12(2,3)4/h9-10,13H,6-8H2,1-5H3
Clave InChI
NJBGCEIHJGURNN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3555416
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3555416
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)