Merck
ENAH5802E51F
Enamine
ethyl 2-amino-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-5-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
5 G
1894,10 €
10 G
2809,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7435792-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
5 G
1894,10 €
10 G
2809,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7435792-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl 2-amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11N3O3/c1-3-14-7(13)5-4(2)10-8(9)11-6(5)12/h3H2,1-2H3,(H3,9,10,11,12)
Clave InChI
TURHZMCFYALWQS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435792
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435792
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)