Merck
ENAH5802E448
Enamine
tert-butyl N-(2-bromo-6-methoxypyridin-3-yl)carbamate
Seleccione un Tamaño
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
5 G
1894,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6739209-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
5 G
1894,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
303.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6739209-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl (2-bromo-6-methoxypyridin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H15BrN2O3/c1-11(2,3)17-10(15)13-7-5-6-8(16-4)14-9(7)12/h5-6H,1-4H3,(H,13,15)
Clave InChI
ALOXPFRSCMRUDW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739209
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739209
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)