Merck
ENAH5802E441
Enamine
5-chloro-4-fluoro-2-iodobenzoic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
10 G
3950,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1611053-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
10 G
3950,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
300.46
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1611053-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-chloro-4-fluoro-2-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3ClFIO2/c8-4-1-3(7(11)12)6(10)2-5(4)9/h1-2H,(H,11,12)
Clave InChI
DAVNMVQPSJBHDX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1611053
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1611053
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)