Merck
ENAH5802E41C
Enamine
1-bromo-5-(difluoromethoxy)-2-fluoro-4-nitrobenzene
Seleccione un Tamaño
50 MG
317,20 €
100 MG
473,20 €
250 MG
674,70 €
500 MG
1062,10 €
1 G
1361,10 €
2.5 G
2668,90 €
5 G
3948,10 €
10 G
5853,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7425220-50MG
317,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
317,20 €
100 MG
473,20 €
250 MG
674,70 €
500 MG
1062,10 €
1 G
1361,10 €
2.5 G
2668,90 €
5 G
3948,10 €
10 G
5853,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
286
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7425220-50MG
317,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
1-bromo-5-(difluoromethoxy)-2-fluoro-4-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H3BrF3NO3/c8-3-1-6(15-7(10)11)5(12(13)14)2-4(3)9/h1-2,7H
Clave InChI
AIURQKKLRDOFRT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425220
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425220
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)