Merck
ENAH5802E337
Enamine
2-(7-bromo-1H-indol-3-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
161,20 €
250 MG
230,10 €
500 MG
361,40 €
1 G
464,10 €
2.5 G
884,00 €
5 G
1584,70 €
10 G
2986,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7374796-100MG
161,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
161,20 €
250 MG
230,10 €
500 MG
361,40 €
1 G
464,10 €
2.5 G
884,00 €
5 G
1584,70 €
10 G
2986,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
275.58
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7374796-100MG
161,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(7-bromo-1H-indol-3-yl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11BrN2.ClH/c11-9-3-1-2-8-7(4-5-12)6-13-10(8)9;/h1-3,6,13H,4-5,12H2;1H
Clave InChI
FNGKXNLFBJRRGO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7374796
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7374796
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)