Merck
ENAH5802E2FF
Enamine
2-chloro-3-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Seleccione un Tamaño
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1047,80 €
1 G
1344,20 €
2.5 G
2633,80 €
5 G
3896,10 €
10 G
5778,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6781575-50MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1047,80 €
1 G
1344,20 €
2.5 G
2633,80 €
5 G
3896,10 €
10 G
5778,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.58
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6781575-50MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-chloro-3-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H6ClF2N/c1-7(9,10)5-3-2-4-11-6(5)8/h2-4H,1H3
Clave InChI
HDMHZDHLHJWLLT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6781575
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6781575
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)