Merck
ENAH5802E2A6
Enamine
4-bromo-5-fluoro-2,3-dihydro-1H-indene
Seleccione un Tamaño
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1176,00 €
2.5 G
2261,50 €
5 G
3324,90 €
10 G
4909,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7444711-100MG
436,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1176,00 €
2.5 G
2261,50 €
5 G
3324,90 €
10 G
4909,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.06
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7444711-100MG
436,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-bromo-5-fluoro-2,3-dihydro-1H-indene
Inchi Code
1S/C9H8BrF/c10-9-7-3-1-2-6(7)4-5-8(9)11/h4-5H,1-3H2
Clave InChI
NLSQOJAQZBAIBT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444711
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444711
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)