Merck
ENAH5802E225
Enamine
1-chloro-7-methoxyphthalazine
Seleccione un Tamaño
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
10 G
3950,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-5052426-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
10 G
3950,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.62
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-5052426-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
mp
145-146
Iupac Name
1-chloro-7-methoxyphthalazine
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O/c1-13-7-3-2-6-5-11-12-9(10)8(6)4-7/h2-5H,1H3
Clave InChI
SLDSSDJHOPSSSK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5052426
Melting Point
145-146
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5052426
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)