Merck
ENAH5802E21F
Enamine
7-chloro-5-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Seleccione un Tamaño
100 MG
78,00 €
250 MG
110,50 €
500 MG
174,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-3180976-100MG
78,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
78,00 €
250 MG
110,50 €
500 MG
174,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.61
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-3180976-100MG
78,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
213-215
Iupac Name
7-chloro-5-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H5ClN4/c1-5-2-7(9)13-8(12-5)6(3-10)4-11-13/h2,4,12H,1H2
Clave InChI
NDHGYLFBPJJTFL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
87
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3180976
Melting Point
213-215
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3180976
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)