Merck
ENAH5802DA0F
Enamine
6-phenylhex-5-ynoic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
5 G
1894,10 €
10 G
2809,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7434781-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
5 G
1894,10 €
10 G
2809,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7434781-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6-phenyl-5-hexynoic acid
Inchi Code
1S/C12H12O2/c13-12(14)10-6-2-5-9-11-7-3-1-4-8-11/h1,3-4,7-8H,2,6,10H2,(H,13,14)
Clave InChI
FUHLKHRPVQPCIW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434781
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434781
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)