Merck
ENAH38A2DB4F
Enamine
1-[4-({[2-(4-{[4-(aminomethyl)cyclohexyl]methyl}piperazin-1-yl)ethyl]amino}methyl)cyclohexyl]methanamine pentahydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
1134,90 €
250 MG
1618,50 €
500 MG
2550,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7354910-100MG
1134,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
1134,90 €
250 MG
1618,50 €
500 MG
2550,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
561.94
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7354910-100MG
1134,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-((4-(aminomethyl)cyclohexyl)methyl)-2-(4-((4-(aminomethyl)cyclohexyl)methyl)piperazin-1-yl)ethan-1-amine pentahydrochloride
Inchi Code
1S/C22H45N5.5ClH/c23-15-19-1-5-21(6-2-19)17-25-9-10-26-11-13-27(14-12-26)18-22-7-3-20(16-24)4-8-22;;;;;/h19-22,25H,1-18,23-24H2;5*1H
Clave InChI
BRTORYMUTQPVPR-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354910
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354910
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)