ENAH38A2DADB
Enamine
(2E)-3-(3-fluorophenyl)but-2-enoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7354236-100MG
199,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7354236-100MG
199,70 €
mp
129-131
Iupac Name
(2E)-3-(3-fluorophenyl)-2-butenoic acid
Inchi Code
1S/C10H9FO2/c1-7(5-10(12)13)8-3-2-4-9(11)6-8/h2-6H,1H3,(H,12,13)/b7-5+
Clave InChI
VMVNCTFGRCBYFD-FNORWQNLSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354236
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)