Merck
ENAH38A2D9E2
Enamine
[6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl]methanamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
289,40 €
250 MG
394,70 €
500 MG
596,20 €
1 G
750,90 €
2.5 G
1280,00 €
5 G
2162,70 €
10 G
2986,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7352399-100MG
289,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
289,40 €
250 MG
394,70 €
500 MG
596,20 €
1 G
750,90 €
2.5 G
1280,00 €
5 G
2162,70 €
10 G
2986,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.61
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7352399-100MG
289,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8F2N2O.ClH/c8-7(9)12-6-2-1-5(3-10)4-11-6;/h1-2,4,7H,3,10H2;1H
Clave InChI
CHWYWBUWLZONPK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352399
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352399
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)