ENAH38A2D8F2
Enamine
2-methylfuran-3-carbonyl 2-methylfuran-3-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6764707-100MG
71,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6764707-100MG
71,50 €
Iupac Name
2-methylfuran-3-carboxylic anhydride
Inchi Code
1S/C12H10O5/c1-7-9(3-5-15-7)11(13)17-12(14)10-4-6-16-8(10)2/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
NXMRSBAZKUZGQX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764707
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)