Merck
ENAH38A2D8C4
Enamine
6-azaspiro[2.5]octane-1-carbonitrile hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
399,10 €
250 MG
568,10 €
500 MG
895,70 €
1 G
1149,20 €
2.5 G
2251,60 €
5 G
3331,90 €
10 G
4942,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6764353-100MG
399,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
399,10 €
250 MG
568,10 €
500 MG
895,70 €
1 G
1149,20 €
2.5 G
2251,60 €
5 G
3331,90 €
10 G
4942,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.66
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6764353-100MG
399,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6-azaspiro[2.5]octane-1-carbonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2.ClH/c9-6-7-5-8(7)1-3-10-4-2-8;/h7,10H,1-5H2;1H
Clave InChI
URPMUVUCJZJMEA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764353
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764353
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)