Merck
ENAH38A2D86F
Enamine
spiro[adamantane-2,2'-morpholine] hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1167,40 €
2.5 G
2288,00 €
5 G
3383,90 €
10 G
5018,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6763477-100MG
403,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1167,40 €
2.5 G
2288,00 €
5 G
3383,90 €
10 G
5018,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.78
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6763477-100MG
403,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(1R,3S,5r,7r)-spiro[adamantane-2,2'-morpholine] hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H21NO.ClH/c1-2-15-13(8-14-1)11-4-9-3-10(6-11)7-12(13)5-9;/h9-12,14H,1-8H2;1H
Clave InChI
AJNZKERMWVYOJD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6763477
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6763477
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)