Merck
ENAH38A2CFB3
Enamine
{6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-7-yl}methanol
Seleccione un Tamaño
100 MG
435,50 €
250 MG
621,40 €
500 MG
978,90 €
1 G
1255,80 €
2.5 G
2460,90 €
5 G
3641,30 €
10 G
5397,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6762289-100MG
435,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
435,50 €
250 MG
621,40 €
500 MG
978,90 €
1 G
1255,80 €
2.5 G
2460,90 €
5 G
3641,30 €
10 G
5397,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6762289-100MG
435,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-7-yl)methanol
Inchi Code
1S/C12H16O/c13-9-10-5-7-11-3-1-2-4-12(11)8-6-10/h1-4,10,13H,5-9H2
Clave InChI
LASAPKPPTONGIY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762289
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762289
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)