ENAH38A2CF74
Enamine
[2-(methylamino)spiro[3.3]heptan-2-yl]methanol hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6760032-50MG
354,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6760032-50MG
354,90 €
Iupac Name
(2-(methylamino)spiro[3.3]heptan-2-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c1-10-9(7-11)5-8(6-9)3-2-4-8;/h10-11H,2-7H2,1H3;1H
Clave InChI
PTGDWAAEQGVUST-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6760032
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)