ENAH38A2CD11
Enamine
5-[(1H-pyrazol-1-yl)methyl]oxolane-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6494859-50MG
317,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6494859-50MG
317,20 €
Iupac Name
5-((1H-pyrazol-1-yl)methyl)tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12N2O3/c12-9(13)7-4-8(14-6-7)5-11-3-1-2-10-11/h1-3,7-8H,4-6H2,(H,12,13)
Clave InChI
BLNDKKZDAQYHJR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494859
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)