ENAH38A2BA3C
Enamine
{4-oxo-5-oxaspiro[2.4]heptan-6-yl}methanesulfonyl chloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-176652-100MG
461,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-176652-100MG
461,00 €
Iupac Name
(4-oxo-5-oxaspiro[2.4]heptan-6-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H9ClO4S/c8-13(10,11)4-5-3-7(1-2-7)6(9)12-5/h5H,1-4H2
Clave InChI
CMEMPZBKPZFSGU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176652
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)