Merck
ENAH3155246D
Enamine
8-oxa-5-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylic acid hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1033,50 €
1 G
1326,00 €
2.5 G
2600,00 €
5 G
3845,40 €
10 G
5703,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6745355-50MG
309,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1033,50 €
1 G
1326,00 €
2.5 G
2600,00 €
5 G
3845,40 €
10 G
5703,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.66
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6745355-50MG
309,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
8-oxa-5-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO3.ClH/c10-7(11)6-4-9-8(5-12-6)2-1-3-8;/h6,9H,1-5H2,(H,10,11);1H
Clave InChI
KNQPLGCHMAQTSY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745355
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745355
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)