ENAH31552426
Enamine
3-oxabicyclo[3.3.1]non-6-en-9-one
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6746559-100MG
416,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6746559-100MG
416,00 €
Iupac Name
3-oxabicyclo[3.3.1]non-6-en-9-one
Inchi Code
1S/C8H10O2/c9-8-6-2-1-3-7(8)5-10-4-6/h1-2,6-7H,3-5H2
Clave InChI
IPDWLQDCDAEHML-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746559
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)