Merck
ENAH3155231D
Enamine
ethyl 8-oxo-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane-5-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1247,50 €
2.5 G
2401,90 €
5 G
3531,60 €
10 G
5213,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6744462-100MG
461,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1247,50 €
2.5 G
2401,90 €
5 G
3531,60 €
10 G
5213,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6744462-100MG
461,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl 8-oxo-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H15NO4/c1-2-15-9(13)7-4-11-8(12)3-10(7)5-14-6-10/h7H,2-6H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
MDWZNYKMPRIQNC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6744462
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6744462
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)