Merck
ENAH31552311
Enamine
ethyl 4-amino-2-fluoro-3-methylbutanoate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.65
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4-amino-2-fluoro-3-methylbutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14FNO2.ClH/c1-3-11-7(10)6(8)5(2)4-9;/h5-6H,3-4,9H2,1-2H3;1H
Clave InChI
YUVGQUZRZPQLKL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743785
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743785
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)