Merck
ENAH31552259
Enamine
2-ethoxyethyl 4-methylbenzene-1-sulfonate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.31
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
15-18
Iupac Name
2-ethoxyethyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C11H16O4S/c1-3-14-8-9-15-16(12,13)11-6-4-10(2)5-7-11/h4-7H,3,8-9H2,1-2H3
Clave InChI
HXXNTEDKEYTYPD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740858
Melting Point
15-18
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740858
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)