Merck
ENAH31552212
Enamine
5H,6H,7H,8H-pyrido[4,3-c]pyridazine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
394,70 €
100 MG
565,00 €
250 MG
788,60 €
500 MG
1217,60 €
1 G
1547,80 €
2.5 G
2990,80 €
5 G
4403,90 €
10 G
6508,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6740322-50MG
394,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
394,70 €
100 MG
565,00 €
250 MG
788,60 €
500 MG
1217,60 €
1 G
1547,80 €
2.5 G
2990,80 €
5 G
4403,90 €
10 G
6508,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.09
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6740322-50MG
394,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-c]pyridazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N3.2ClH/c1-4-9-10-7-2-3-8-5-6(1)7;;/h1,4,8H,2-3,5H2;2*1H
Clave InChI
XQVNJTDKCZLTBZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740322
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740322
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)