ENAH3155214D
Enamine
tert-butyl 3-amino-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyrazine-7-carboxylate hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6739180-100MG
403,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6739180-100MG
403,00 €
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-5,6-dihydroimidazo[1,2-a]pyrazine-7(8H)-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H18N4O2.ClH/c1-11(2,3)17-10(16)14-4-5-15-8(12)6-13-9(15)7-14;/h6H,4-5,7,12H2,1-3H3;1H
Clave InChI
FLDTZTXPTGKCOH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739180
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)