Merck
ENAH31551FA9
Enamine
2-amino-3-(thiolan-3-yl)propanoic acid hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1296,10 €
1 G
1662,70 €
2.5 G
3257,80 €
5 G
4820,40 €
10 G
7148,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6736117-50MG
388,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1296,10 €
1 G
1662,70 €
2.5 G
3257,80 €
5 G
4820,40 €
10 G
7148,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.71
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6736117-50MG
388,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-amino-3-(tetrahydrothiophen-3-yl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2S.ClH/c8-6(7(9)10)3-5-1-2-11-4-5;/h5-6H,1-4,8H2,(H,9,10);1H
Clave InChI
AHZJTGJFXWAMBP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736117
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736117
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)