Merck
ENAH31551F96
Enamine
3-bromo-1-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Seleccione un Tamaño
50 MG
472,70 €
100 MG
683,30 €
250 MG
955,00 €
500 MG
1478,90 €
1 G
1884,50 €
2.5 G
3649,90 €
5 G
5378,90 €
10 G
7955,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6734779-50MG
472,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
472,70 €
100 MG
683,30 €
250 MG
955,00 €
500 MG
1478,90 €
1 G
1884,50 €
2.5 G
3649,90 €
5 G
5378,90 €
10 G
7955,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.97
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6734779-50MG
472,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-bromo-1-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C4H2BrF3N2/c5-3-1-2-10(9-3)4(6,7)8/h1-2H
Clave InChI
IVJXBORLXJBYLF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734779
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)