ENAH31551F77
Enamine
methyl 4-(4-bromophenoxy)pyridine-2-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6735800-100MG
120,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6735800-100MG
120,90 €
mp
88-93
Iupac Name
methyl 4-(4-bromophenoxy)-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H10BrNO3/c1-17-13(16)12-8-11(6-7-15-12)18-10-4-2-9(14)3-5-10/h2-8H,1H3
Clave InChI
NWJZKKXJILDETE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735800
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)