Merck
ENAH31551F21
Enamine
4-chloro-5,6-dimethylpyridin-3-amine
Seleccione un Tamaño
50 MG
674,20 €
100 MG
865,30 €
250 MG
1218,90 €
500 MG
1893,60 €
1 G
2416,20 €
2.5 G
4691,20 €
5 G
6920,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6738841-50MG
674,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
674,20 €
100 MG
865,30 €
250 MG
1218,90 €
500 MG
1893,60 €
1 G
2416,20 €
2.5 G
4691,20 €
5 G
6920,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
156.61
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6738841-50MG
674,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-chloro-5,6-dimethylpyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2/c1-4-5(2)10-3-6(9)7(4)8/h3H,9H2,1-2H3
Clave InChI
OSNFACXQDPPIKH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738841
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738841
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)