ENAH31551D12
Enamine
4,6-dimethoxy-1H-indole-2-carbaldehyde
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6733462-100MG
410,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6733462-100MG
410,80 €
mp
147-149
Iupac Name
4,6-dimethoxy-1H-indole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c1-14-8-4-10-9(11(5-8)15-2)3-7(6-13)12-10/h3-6,12H,1-2H3
Clave InChI
BURHYVFYBWIDKH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733462
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)