Merck
ENAH31551CE0
Enamine
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-4-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
50 MG
673,40 €
100 MG
881,40 €
250 MG
1257,10 €
500 MG
1979,90 €
1 G
2537,60 €
2.5 G
4976,40 €
5 G
7364,50 €
10 G
10.917,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6733197-50MG
673,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
673,40 €
100 MG
881,40 €
250 MG
1257,10 €
500 MG
1979,90 €
1 G
2537,60 €
2.5 G
4976,40 €
5 G
7364,50 €
10 G
10.917,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.25
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6733197-50MG
673,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H16O5/c1-9(2,3)16-8(14)11-4-10(5-11,6-15-11)7(12)13/h4-6H2,1-3H3,(H,12,13)
Clave InChI
TZAVJGVWOXQFBP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733197
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733197
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)