Merck
ENAH31551C72
Enamine
3-(azetidin-3-yl)pyrrolidine-2,5-dione hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1167,40 €
2.5 G
2288,00 €
5 G
3383,90 €
10 G
5018,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6732769-100MG
403,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1167,40 €
2.5 G
2288,00 €
5 G
3383,90 €
10 G
5018,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.63
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6732769-100MG
403,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-(azetidin-3-yl)pyrrolidine-2,5-dione hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O2.ClH/c10-6-1-5(7(11)9-6)4-2-8-3-4;/h4-5,8H,1-3H2,(H,9,10,11);1H
Clave InChI
SRWZSUODLIAEIH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732769
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732769
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)