Merck
ENAH31551BF2
Enamine
tert-butyl (6r,9r)-9-amino-1-oxa-4-azaspiro[5.5]undecane-4-carboxylate
Seleccione un Tamaño
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1047,80 €
1 G
1344,20 €
2.5 G
2633,80 €
5 G
3896,10 €
10 G
5778,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6732049-50MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1047,80 €
1 G
1344,20 €
2.5 G
2633,80 €
5 G
3896,10 €
10 G
5778,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
270.37
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6732049-50MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl (6r,9r)-9-amino-1-oxa-4-azaspiro[5.5]undecane-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H26N2O3/c1-13(2,3)19-12(17)16-8-9-18-14(10-16)6-4-11(15)5-7-14/h11H,4-10,15H2,1-3H3/t11-,14-
Clave InChI
WGMBNLDUBIKMSC-YEORSEQZSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732049
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732049
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)