Merck
ENAH31551963
Enamine
tert-butyl 3-(1-ethoxy-1-oxopropan-2-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
399,10 €
250 MG
568,10 €
500 MG
895,70 €
1 G
1149,20 €
2.5 G
2251,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6473063-100MG
399,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
399,10 €
250 MG
568,10 €
500 MG
895,70 €
1 G
1149,20 €
2.5 G
2251,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
271.36
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6473063-100MG
399,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 3-(1-ethoxy-1-oxopropan-2-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H25NO4/c1-6-18-12(16)10(2)11-7-8-15(9-11)13(17)19-14(3,4)5/h10-11H,6-9H2,1-5H3
Clave InChI
UUBKHANXCHHCFT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473063
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473063
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)