Merck
ENAH3155193B
Enamine
2-(bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazine
Seleccione un Tamaño
50 MG
718,40 €
100 MG
926,40 €
250 MG
1302,10 €
500 MG
2024,90 €
1 G
2582,60 €
2.5 G
5021,40 €
5 G
7409,50 €
10 G
10.962,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6186280-50MG
718,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
718,40 €
100 MG
926,40 €
250 MG
1302,10 €
500 MG
2024,90 €
1 G
2582,60 €
2.5 G
5021,40 €
5 G
7409,50 €
10 G
10.962,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.01
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6186280-50MG
718,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazine
Inchi Code
1S/C6H4BrF3N2/c7-3-4-5(6(8,9)10)12-2-1-11-4/h1-2H,3H2
Clave InChI
PDJAQWQRBJDVNK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6186280
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6186280
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)