Merck
ENAH31551900
Enamine
2-(oxan-2-ylsulfanyl)acetic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
435,50 €
250 MG
621,40 €
500 MG
978,90 €
1 G
1255,80 €
2.5 G
2460,90 €
5 G
3641,30 €
10 G
5397,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-5045957-100MG
435,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
435,50 €
250 MG
621,40 €
500 MG
978,90 €
1 G
1255,80 €
2.5 G
2460,90 €
5 G
3641,30 €
10 G
5397,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.24
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-5045957-100MG
435,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(tetrahydro-2H-pyran-2-ylsulfanyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H12O3S/c8-6(9)5-11-7-3-1-2-4-10-7/h7H,1-5H2,(H,8,9)
Clave InChI
NFZDVJZULSKYAY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5045957
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5045957
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)