Merck
ENAH315518BE
Enamine
3-(trifluoromethyl)cyclobutane-1-carbaldehyde
Seleccione un Tamaño
100 MG
934,70 €
250 MG
1335,10 €
500 MG
2103,40 €
1 G
2696,20 €
2.5 G
5661,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-3615744-100MG
934,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
934,70 €
250 MG
1335,10 €
500 MG
2103,40 €
1 G
2696,20 €
2.5 G
5661,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.12
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-3615744-100MG
934,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)cyclobutane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H7F3O/c7-6(8,9)5-1-4(2-5)3-10/h3-5H,1-2H2
Clave InChI
AHPTZVMFIUSJTA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-70
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3615744
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)