ENAH3155184D
Enamine
3-ethyl-3-methylazetidine-1-carboxamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-2987643-50MG
317,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-2987643-50MG
317,20 €
Iupac Name
3-ethyl-3-methylazetidine-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C7H14N2O/c1-3-7(2)4-9(5-7)6(8)10/h3-5H2,1-2H3,(H2,8,10)
Clave InChI
WGVSBLXJMHDRFI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2987643
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)