Merck
ENAH31551832
Enamine
hex-4-yn-2-amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1202,50 €
2.5 G
2356,90 €
5 G
3486,60 €
10 G
5168,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-2962549-100MG
416,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1202,50 €
2.5 G
2356,90 €
5 G
3486,60 €
10 G
5168,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
97.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-2962549-100MG
416,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-methyl-3-pentynylamine
Inchi Code
1S/C6H11N/c1-3-4-5-6(2)7/h6H,5,7H2,1-2H3
Clave InChI
NQECNYGAVGZCPD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2962549
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)