Merck
ENAH31551744
Enamine
4-chloro-6-(3,4-dimethylpiperazin-1-yl)pyrimidine
Seleccione un Tamaño
100 MG
331,50 €
250 MG
473,20 €
500 MG
743,60 €
1 G
954,20 €
2.5 G
1869,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1266037-100MG
331,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
331,50 €
250 MG
473,20 €
500 MG
743,60 €
1 G
954,20 €
2.5 G
1869,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.71
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1266037-100MG
331,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-chloro-6-(3,4-dimethyl-1-piperazinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H15ClN4/c1-8-6-15(4-3-14(8)2)10-5-9(11)12-7-13-10/h5,7-8H,3-4,6H2,1-2H3
Clave InChI
POUAVIFXBYKVTI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266037
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266037
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)