Merck
ENAH3155165E
Enamine
7-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzoxazepin-4-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1202,50 €
2.5 G
2356,90 €
5 G
3486,60 €
10 G
5168,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-221744-100MG
416,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1202,50 €
2.5 G
2356,90 €
5 G
3486,60 €
10 G
5168,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.07
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-221744-100MG
416,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
7-bromo-2,3-dihydro-1,5-benzoxazepin-4(5H)-one
Inchi Code
1S/C9H8BrNO2/c10-6-1-2-8-7(5-6)11-9(12)3-4-13-8/h1-2,5H,3-4H2,(H,11,12)
Clave InChI
KLZJMDMPVXMRJW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221744
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221744
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)