ENAH31551634
Enamine
2-(adamantan-1-yl)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}acetic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1071870-100MG
172,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1071870-100MG
172,90 €
mp
194-195
Iupac Name
2-((3r,5r,7r)-adamantan-1-yl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetic acid
Inchi Code
1S/C17H27NO4/c1-16(2,3)22-15(21)18-13(14(19)20)17-7-10-4-11(8-17)6-12(5-10)9-17/h10-13H,4-9H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)
Clave InChI
LJUATQZYDYSZPV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071870
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)