ENAH31551619
Enamine
tert-butyl 2-[(methylamino)methyl]pyrrolidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-81719-100MG
190,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-81719-100MG
190,60 €
Iupac Name
tert-butyl 2-[(methylamino)methyl]-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-5-6-9(13)8-12-4/h9,12H,5-8H2,1-4H3
Clave InChI
NHOPGDPSLMBDQD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81719
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)