Merck
ENAH30518460
Enamine
1,1,1,3,3,4,4,4-octafluorobutan-2-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.05
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1,1,1,3,3,4,4,4-octafluoro-2-butanol
Inchi Code
1S/C4H2F8O/c5-2(6,4(10,11)12)1(13)3(7,8)9/h1,13H
Clave InChI
ZVXAXABPTOPGDK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1938920
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)