Merck
ENAH3051689B
Enamine
3-amino-3-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
251.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-beta-alanine
Inchi Code
1S/C10H9F4NO2/c11-7-2-1-5(10(12,13)14)3-6(7)8(15)4-9(16)17/h1-3,8H,4,15H2,(H,16,17)
Clave InChI
JZSSBTPLAPIPSJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1931758
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)